Wichtige Dokumente
657204
Natriumoctanoat-2,4,6,8-13C4
99 atom % 13C
Synonym(e):
Octanosäure-2,4,6,8-13C4 Natrium
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1;
InChIKey
BYKRNSHANADUFY-VGFFGMLCSA-M
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)