Wichtige Dokumente
657131
Bis(4-bromophenyl)amin
97%
Synonym(e):
4,4′-Dibromdiphenylamin, N-Phenyl-4,4′-dibromanilin
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
105-108 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc(Nc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9Br2N/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H
InChIKey
VKVHTZNHLOGHGP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?