Wichtige Dokumente
656976
L-2-Aminoadipinsäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
(S)-2-Aminohexandisäure-1-13C, L-Homoglutaminsäure-1-13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HO2C(CH2)3CH(NH2)13CO2H
Molekulargewicht:
162.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
Mol-Gew.
162.15 by atom % calculation
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[C@@H](CCCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1/i6+1
InChIKey
OYIFNHCXNCRBQI-JGTYJTGKSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?