Merck
586641
Sigma-Aldrich
Acrylonitril-13C3
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
2-Propenenitrile-1,2,3-13C3
About This Item
Lineare Formel:
H213C=13CH13CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
bp
77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-83 °C (lit.)
Dichte
0.850 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH2]=[13CH][13C]#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
NLHHRLWOUZZQLW-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4.99 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shun-Suke Moriya et al.
Analytical biochemistry, 607, 113831-113831 (2020-08-03)
We developed a new procedure for the comprehensive analysis of metabolites and enzymes involved in polyamine metabolism pathways. The procedure utilizes stable isotope-labeled polyamines and directly and precisely determines labeled products from enzymatic reactions by ESI-Q-TOF-MS. The activity of different