Merck
655007
Sigma-Aldrich
Kohlenstoff-13C-monoxid-18O-Gas
99 atom % 18O, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13C18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
31.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % 18O
bp
-191.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-205 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
InChIKey
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Heart
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)