341010
Bismut(III)-iodid
99%
Synonym(e):
Bismuth triiodide, Triiodobismuthane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
408 °C (lit.)
Dichte
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Chemoselective deprotection of acetals and ketals in water.
- Synthesis of polysubstituted guanidines by guanylation reaction of thioureas with amines.
- Sulfenylation of carbonyl compounds.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?