Wichtige Dokumente
648701
4-(2-Aminoethyl)pyridin
96%
Synonym(e):
2-(γ-Pyridyl)ethylamine, 2-(4-Pyridinyl)ethylamine, 2-(4-Pyridyl)ethanamine, 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-(Pyridin-4-yl)ethan-1-amine, 2-(Pyridin-4-yl)ethanamine, 2-(Pyridine-4-yl)ethanamine, 4-(β-Aminoethyl)pyridine, 4-Pyridylethylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
104 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.0238 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCCc1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h2-3,5-6H,1,4,8H2
InChIKey
IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?