210137
2-(Methylamino)pyridin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.578 (lit.)
bp
200-201 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15 °C (lit.)
Dichte
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNc1ccccn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-7-6-4-2-3-5-8-6/h2-5H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
SVEUVITYHIHZQE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?