Merck
646938
Sigma-Aldrich
5-Phthalimido-1-pentin
97%
Synonym(e):
1-Phthalimido-4-pentin, N-(4-Pentynyl)phthalimid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-91 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
imide
SMILES String
O=C1N(CCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h1,4-5,7-8H,3,6,9H2
InChIKey
YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)