Wichtige Dokumente
646083
cis-Vaccensäure-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Massenverschiebung
M+1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i18+1
InChIKey
UWHZIFQPPBDJPM-WSYCZJLPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.0 °F
Flammpunkt (°C)
112.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)