Wichtige Dokumente
754587
cis-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
cis-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
150 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14-15 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
−20°C
SMILES String
O[13C]([13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
InChIKey
UWHZIFQPPBDJPM-HQBGPHGMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)