Merck
645826
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzyliden)-4-Methoxyanilin
97%
Synonym(e):
4-Methoxy-N-(4-methoxybenzyliden)-anilin, N-(4-Methoxybenzyliden)-4-anisidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
146-150 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
imine
SMILES String
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H15NO2/c1-17-14-7-3-12(4-8-14)11-16-13-5-9-15(18-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b16-11+
InChIKey
ZDOHZYPZEUJYKN-LFIBNONCSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)