Merck
645613
Sigma-Aldrich
Natriumoxid
80%
Synonym(e):
Dinatriummonoxid, Dinatriumoxid
About This Item
Lineare Formel:
Na2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
80%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: sodium
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
~20% Na2O2
Dichte
2.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O--].[Na+].[Na+]
InChI
1S/2Na.O/q2*+1;-2
InChIKey
KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natriumoxid ist ein starkes Alkalioxid, das häufig als aktives Flussmittel in keramischen Glasuren verwendet wird.
Anwendung
Natriumoxid wird während der Plasmamodifikation zur Untersuchung seiner antimikrobiellen Eigenschaften als Beschichtungsvorläufer auf organischen Polymerfilmen verwendet.
Natriumoxid wird während der Plasmamodifikation zur Untersuchung seiner antimikrobiellen Eigenschaften als Beschichtungsvorläufer auf organischen Polymerfilmen verwendet.
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Qi-Zhi Chen et al.
Acta biomaterialia, 6(10), 4143-4153 (2010-05-08)
The sol-gel process of producing SiO(2)-CaO bioactive glasses is well established, but problems remain with the poor mechanical properties of the amorphous form and the bioinertness of its crystalline counterpart. These properties may be improved by incorporating Na(2)O into bioactive
Plasma deposition of antimicrobial coating on organic polymer.
Rzanek-Boroch Z, et al.
The European Physical Journal - Applied Physics, 61(2), 24316-24316 (2013)
G Lusvardi et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(30), 10331-10338 (2009-07-04)
In this work, the glass transition temperature and chemical durability of bioactive phospho-silicate glasses were experimentally determined and correlated to the structural descriptor Fnet derived from classical molecular dynamics simulations. The replacement of CaF2 for Na2O in the parent glass
Chang-jun Liu et al.
Journal of environmental sciences (China), 19(10), 1166-1170 (2007-12-08)
Red mud is the waste of alumina industry and has high TiO2 and Fe2O3 content which are active components for the adsorption of anion pollutants. In this study, the uptake of phosphate by red mud activated by heat treatment and
Masanobu Kamitakahara et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 20(12), 2419-2426 (2009-07-15)
A simulated body fluid (SBF) with ion concentrations similar to body fluid, proposed by Kokubo et al., is widely used to evaluate bone-bonding potential through the formation of an apatite layer. To be confident of the evaluation of the potential