Merck
644315
Sigma-Aldrich
3-Fluorisonicotinaldehyd
97%
Synonym(e):
3-Fluoroisonicotinaldehyde
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
70 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.2550 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
[H]C(=O)c1ccncc1F
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
InChIKey
KLKQXQXSZCNWLZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)