Wichtige Dokumente
642371
5-Bromindolin
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1ccc2NCCc2c1
InChI
1S/C8H8BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
InChIKey
QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?