Wichtige Dokumente
761796
5-Bromobenzofuran
97%
Synonym(e):
5-Bromobenzo[b]furan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.605
Dichte
1.573 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc2occc2c1
InChI
1S/C8H5BrO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5H
InChIKey
AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)