Merck
642274
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-funktionalisiertes Kieselgel, Chlorid
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
1.2 mmol/g loading
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
Verwandte Kategorien
Anwendung
Strong anion exchange gel.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)