435716
3-(Trihydroxysilyl)propylmethylphosphonat, Mononatriumsalz -Lösung
50 wt. % in H2O
Synonym(e):
Dow Corning® Produkt Q1-6083
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
50 wt. % in H2O
Verunreinigungen
4 wt. % methyl alcohol
4 wt. % other silane-based salts
5 wt. % sodium methyl methylphosphonate
Dichte
1.252 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].CP([O-])(=O)OCCC[Si](O)(O)O
InChI
1S/C4H13O6PSi.Na/c1-11(5,6)10-3-2-4-12(7,8)9;/h7-9H,2-4H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
MKAWPVONNWUREJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- near-infrared dye-doped nanoparticles (NPs)
- as single silica source for the fabrication of phosphonate-rich organosilica layered hybrid material (PSLM)
- Gd/SiO2 nanoparticles
- mesoporous silica nanoparticles
- CdSe/ZnS/silica functionalized nanocrystals
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F
Flammpunkt (°C)
79 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?