Merck
639737
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-Prolin-Methylester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -65°, c = 1% in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
InChIKey
MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)