8.02361
p-Chloranil
for synthesis
Synonym(e):
Tetrachlor-p-benzochinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 hPa ( 71 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>400 °C
Wirksamkeit
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
pH-Wert
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
290-293 °C (sublimed)
Löslichkeit
practically insoluble 0.25 g/L
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChIKey
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable