Wichtige Dokumente
636339
3-Allylsalicylaldehyd
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5645
Dichte
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
allyl
SMILES String
Oc1c(CC=C)cccc1C=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-11)10(8)12/h2-3,5-7,12H,1,4H2
InChIKey
INLWEXRRMUMHKB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Materials (Basel, Switzerland), 12(16) (2019-08-21)
Palladium N,N'-bis(3-allylsalicylidene)o-phenylenediamine complex (PdAS) immobilized onto mesoporous polymeric methyl acrylate (MA) based resins (PdAS(x)-MA, x = 1, 2, 5, or 10 wt.%) were successfully prepared as heterogeneous catalysts for the Heck reaction. The catalysts were synthesized via radical suspension polymerization