Merck
632007
Sigma-Aldrich
Isobutter-d7-säure
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
2-Methylpropion-d7 säure
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD(CD3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
153-154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-47 °C (lit.)
Dichte
1.024 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D
InChIKey
KQNPFQTWMSNSAP-YYWVXINBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhesi Zhu et al.
Nucleic acids research, 49(1), 177-189 (2020-12-15)
Short-chain acylations of lysine residues in eukaryotic proteins are recognized as essential posttranslational chemical modifications (PTMs) that regulate cellular processes from transcription, cell cycle, metabolism, to signal transduction. Lysine butyrylation was initially discovered as a normal straight chain butyrylation (Knbu).