Wichtige Dokumente
631051
4-(Trifluormethyl)-N-Methylanilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4888 (lit.)
bp
105-106 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.2394 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
SMILES String
CNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9,10)11/h2-5,12H,1H3
InChIKey
UTUYWZJPVLDHJJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F
Flammpunkt (°C)
98.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)