Merck
487198
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromethan-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethylen-13C2-dibromid
About This Item
Lineare Formel:
Br13CH213CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
131-132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-11 °C (lit.)
Dichte
2.203 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Br[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
InChIKey
PAAZPARNPHGIKF-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)