Wichtige Dokumente
62562
Lithium-Methoxyd -Lösung
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
Synonym(e):
Lithiummethylat -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
Dichte
0.85 g/mL at 20 °C
SMILES String
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChIKey
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?