Merck
616249
Sigma-Aldrich
Kreatin-(methyl-d3) Monohydrat
98 atom % D
Synonym(e):
4-Amidinosarcosin-methyl-d3 Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4D3H6O2N3 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
292 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[H]O[H].[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3;
InChIKey
MEJYXFHCRXAUIL-NIIDSAIPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)