Wichtige Dokumente
616109
Palmitinsäure-15,15,16,16,16-d5
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Hexadecansäure-15,15,16,16,16-d5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-ZBJDZAJPSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)