Merck
615889
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanin-3,3-d2
98 atom % D
Synonym(e):
L-Phenylalanin-β,β-d2
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CD2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[H][C@@](N)(C(O)=O)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i6D2
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-RAEURDQOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Candice Z Ulmer et al.
Analytica chimica acta, 1037, 351-357 (2018-10-08)
In order to profile the lipidome for untargeted lipidomics applications, analysis by ultra-high performance liquid chromatography - high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS) typically requires the extraction of lipid content from sample matrices using matrix-specific conditions. The Folch, Bligh-Dyer, and Matyash