Wichtige Dokumente
615420
2-Methylimidazol-d6
98 atom % D
Synonym(e):
2-(methyl-d3)-1H-Imidazole-1,4,5-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
198 °C (lit.)
Dichte
1.104 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]c1nc(n([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D/hD
InChIKey
LXBGSDVWAMZHDD-RSRPWSGMSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?