Merck
615366
Sigma-Aldrich
Vitamin E-Acetat-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
2RS,4′RS,8′RS-O-Acetyl-α-tocopherol-d9 (5,7,8-tri-(methyl-d3))
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31D9H43O3
Molekulargewicht:
481.80
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Beschreibung
8 isomer mix
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])c1c2CC[C@@](C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)Oc2c(c(c1OC(C)=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22?,23?,31-/m1/s1/i5D3,6D3,7D3
InChIKey
ZAKOWWREFLAJOT-JTMQEPRKSA-N
Anwendung
Vitamin E acetate-(trimethyl-d9) or vitamin E acetate D9 can be used as an internal standard to study dietary intake, bioavailability, identification and concentration within the complex biological samples.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)