Wichtige Dokumente
614599
DL-Isopropylidenglycerin-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
188-189 °C
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D
InChIKey
RNVYQYLELCKWAN-ZDGANNJSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)