Wichtige Dokumente
588253
Biuret-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Imidodicarbonic-13C2 diamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
bp
185-190 °C (dec.)(lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
N[13C](=O)N[13C](N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i1+1,2+1
InChIKey
OHJMTUPIZMNBFR-ZDOIIHCHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)