Merck
608262
Sigma-Aldrich
Algenzellen-13C,15N, gefriergetrocknet
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Verfügbarkeit
not available in Japan
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)