Merck
738352
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-15N (spirulina)
98 atom % 15N
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
powder
Methode(n)
protein expression: suitable
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)