Wichtige Dokumente
607118
Methylamin-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
-6.3 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChIKey
BAVYZALUXZFZLV-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
<-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
< -30 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)