Wichtige Dokumente
606685
Styrol-13C8
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
bp
145-146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-31 °C
Dichte
0.980 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH2]=[13CH][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChIKey
PPBRXRYQALVLMV-LLXNCONNSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)