Wichtige Dokumente
606065
L-Milchsäure-13C3 -Lösung
85 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Packaged as gram of solution
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
85 % (w/w) in H2O
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)