Merck
605921
Sigma-Aldrich
Guaifenesin-glyceryl-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C7H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
COc1ccccc1O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3/i6+1,7+1,8+1
InChIKey
HSRJKNPTNIJEKV-TTXLGWKISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)