Merck
604712
Sigma-Aldrich
L-Serin-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
HOCH213CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.6, c = 2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[13C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1
InChIKey
MTCFGRXMJLQNBG-JACJRKFSSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)