Wichtige Dokumente
603899
DL-Aepfelsäure-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
2-hydroxy-butanedioic-2-13C acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O[13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1
InChIKey
BJEPYKJPYRNKOW-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)