Wichtige Dokumente
595594
2-(2-Bromacetyl)thiophen
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5BrOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
29-33 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
InChIKey
UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?