Merck
595128
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicylco[5.4.0]undec-7-en, polymer gebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene on Polystyrene, DBU on PS
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Kennzeichnungsgrad
1.5-2.5 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung
Polymer-supported base
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tamura, Y.
Synthetic Communications, 24, 2907-2907 (1994)