Wichtige Dokumente
592498
Dimethylitaconat
99%
Synonym(e):
2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
208 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-41 °C (lit.)
Dichte
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
InChIKey
ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
itaconate in solution?