Wichtige Dokumente
591599
Trimethyl-13C3-amin -hydrochlorid
99 atom % 13C
Synonym(e):
Methanamine-13C, N,N-di(methyl-13C), hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
283-284 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl.[13CH3]N([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
InChIKey
SZYJELPVAFJOGJ-HCULJTSZSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)