Wichtige Dokumente
616761
4-Methylanisol-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
174 °C (lit.)
Dichte
1.0 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChIKey
CHLICZRVGGXEOD-LNFUJOGGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)