Merck
591378
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorphenethyl)isothiocyanat
97%
Synonym(e):
2-(4-Chlorphenyl)-ethylisothiocyanat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8ClNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6000 (lit.)
Dichte
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
isothiocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(CCN=C=S)cc1
InChI
1S/C9H8ClNS/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
InChIKey
MRJJYUJULSZFDV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)