Merck
589292
Sigma-Aldrich
Lithocholsäure-11,12-d2
97 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24D2H38O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
97 atom % D
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)C([2H])C([2H])[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i11D,13D/t11?,13?,15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-
InChIKey
SMEROWZSTRWXGI-YBRLEOEUSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)