Merck
588679
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-essigsäure
98 atom % D
Synonym(e):
Phenyl acetate-d5
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)