Merck
338982
Sigma-Aldrich
Phenylessigsäure-α,α-d2
98 atom % D
Synonym(e):
Phenylessig-2,2-d2 säure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CD2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6D2
InChIKey
WLJVXDMOQOGPHL-NCYHJHSESA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
269.6 °F
Flammpunkt (°C)
132.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)