Merck
588318
Sigma-Aldrich
1-Bromdodecan-12,12,12-d3
99 atom % D
Synonym(e):
Laurylbromid-12,12,12-d3
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CH2)10CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-11--9 °C (lit.)
Dichte
1.050 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCBr)[2H]
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)